Learn More
-
-
-
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca: Sartorius BCA2201I-1CEU
2360.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE | |
Verificado | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, Acero inoxidable | |
≤0,9 segundos | |
0.2 A |
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB | |
2200 g | |
100 mg | |
Balanza electrónica de precisión | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test