Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15571926 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15571926 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201M | Interno | cada uno |
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Interno | 1 PCS |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Interno | cada uno |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Externo | cada uno |
| 15591926 | 420 g | 0,010000 g | AX422/E | Externo | cada uno |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Interno | cada uno |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Interno | cada uno |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Externo | cada uno |
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Interno | cada uno |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Interno | cada uno |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Externo | cada uno |
| 17941292 | 620 g | 0,001 g | AX623 | Interno | 1 unidad |
| 17921302 | 620 g | 0,001 g | AX623M | Interno | 1 unidad |
| 17991292 | 620 g | 0,001 g | AX623/E | Externo | 1 unidad |
| 15511936 | 820 g | 0,010000 g | AX822/E | Externo | cada uno |
| 15385053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502 | Interno | cada uno |
| 15305063 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502M | Interno | cada uno |
| 15395053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502/E | Externo | cada uno |
| 15521936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201 | Interno | cada uno |
| 15531936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201/E | Externo | cada uno |
| 15315063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202 | Interno | cada uno |
| 15335063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202M | Interno | cada uno |
| 15325063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202/E | Externo | cada uno |
| 15563883 | 4200 g | 0,100000 g | AX4201/E | Externo | cada uno |
| 15345063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202 | Interno | cada uno |
| 15365063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202M | Interno | cada uno |
| 15355063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202/E | Externo | cada uno |
| 15375063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202 | - | cada uno |
| 15385063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202M | - | cada uno |
| 17931292 | 6200 g | 0,01 g | AX6202 | Interno | 1 unidad |
| 17991282 | 6200 g | 0,01 g | AX6202M | Interno | 1 unidad |
| 17911302 | 6200 g | 0,01 g | AX6202/E | Externo | 1 unidad |
| 15543883 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201/E | Externo | cada uno |
| 17971282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 | Interno | 1 unidad |
| 17961302 | 12 kg | 0,1 g | AX12001M | Interno | 1 unidad |
| 17981282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001/E | Externo | 1 unidad |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15571926
Marca: OHAUS™ 30122651
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La estabilidad, la precisión y el rápido funcionamiento aseguran unos resultados de pesaje óptimos
- La pantalla táctil en color y las opciones de conexión permiten una experiencia de pesaje moderna.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmax 320000; Clase II, nmax 52000)Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad Requisitos industriales) |
| Tipo de conexión | RS232 (incluido) USBHost USB |
| Descripción | Precision Balance AX8201M |
| Capacidad | 8200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD |
| Legibilidad | 0,100000 g |
| Incluye | RS232, dispositivo USB, host USB |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Material | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
| Tiempo de medición | 1.5 sec. |
| Peso mín. de la muestra | 82 g |
| Modelo | AX8201M |
| Repetibilidad | 0,100000 g |
| Desviación de sensibilidad | 5 ppm/°C |
| Tiempo de estabilización | 1,500 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50°F a 86°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C a 30°C |
| Carga de prueba | 5000 g, OIML F1 o ASTM Clase 2 |
| Tipo | Balanza electrónica |
| Garantía | 2 years |
| Modos de pesaje | Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 354 x 230 x 100 mm |
| Longitud (imperial) | 13,93 in |
| Longitud (métrico) | 354 mm |
| Anchura (imperial) | 9,05 in |
| Anchura de la cubeta (imperial) | 6.9 in. |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 175 mm |
| Altura (imperial) | 3,94 in |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Fondo (imperial) | 13,93 in |
| Fondo de la cubeta (imperial) | 7.7 in. |
| Fondo (métrico) | 354 mm |
| Fondo de la cubeta (métrico) | 195 mm |
| Peso (imperial) | 12.6 lb. |
| Peso (métrico) | 5.7 kg |
| Requisitos eléctricos | Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 VDC 0,84 A |
| Tensión | 100/240 V |
| Amperaje | AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A |
| Frecuencia | AC Adapter Input: 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Class II |
| Calibración | Interno |
| Idiomas | Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
| Mostrar más Mostrar menos |