Learn More
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) Mouse, Clone: EMD/2167, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) |
---|---|
Clon | EMD/2167 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989937
|
EnquireBio
2010-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15999937
|
EnquireBio
2010-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human Emerin protein fragment (apprx. aa 56-167) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
37kDa |
EMD/2167 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
2010 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear Membrane | |
K-562, HeLa or Jurkat cells. Kidney or Skin |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) Mouse, Clone: EMD/2167, enQuireBio™