Learn More
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) Mouse, Clone: EMD/2167, enQuireBio™
Código de producto. 15999937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15999937 100 μg 100 microgramos
15989937 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15999937
Marca: EnquireBio 2010MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear Membrane
Clasificación Monoclonal
Clon EMD/2167
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Emerin protein fragment (apprx. aa 56-167)
Peso molecular del antígeno 37kDa
Control positivo K-562, HeLa or Jurkat cells. Kidney or Skin
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2010
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1