Learn More
Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) Mouse, Clone: EMD/2167, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Emerin (Papillary Thyroid Carcinoma and EDMD Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Nuclear Membrane |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | EMD/2167 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Emerin protein fragment (apprx. aa 56-167) |
| Mostrar más |