Learn More
Merck Sensores de citómetro Scepter 2.0
Diseñados para su uso con el contador de células automatizado de mano Scepter 2.0 (n.º de ref. PHCC20040). Los sensores de citómetro EMD Millipore Scepter 2.0 garantizan recuentos precisos y reproducibles y eliminan los errores de pipeteo y de carga desigual de muestras. Disponibles en dos aberturas para contar células de entre 4 y 25 μm.
351.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sensores Scepter |
---|---|
Tiempo de análisis | <30 s |
Memoria | Almacena hasta 72 recuentos |
Tipo de muestra | Las células CHO, células HeLa y células madre embrionarias de ratón se pueden incluso utilizar para contar subpoblaciones en preparados celulares mononucleares de sangre periférica |
Métodos de prueba | Automático |
Código de producto | Marca | Tamaño de la apertura | Tamaño de celda | Tamaño de partículas | Ciclos de funcionamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de la apertura | Tamaño de celda | Tamaño de partículas | Ciclos de funcionamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11522134
|
Merck
PHCC60050 |
60 μm | De 8 a 25 μm | 6-36 μm | De 10.000 a 500.000 partículas/ml |
351.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11502134
|
Merck
PHCC40050 |
40 μm | De 4 a 12 μm | De 3 a 18 μm | De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11604133
|
Merck
PHCC40500 |
40 μm | De 4 a 12 μm | De 3 a 18 μm | De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11634133
|
Merck
PHCC60500 |
60 μm | De 8 a 25 μm | 6-36 μm | De 10.000 a 500.000 partículas/ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Diseñados con una zona micro-fabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de célula: hasta una resolución de submicra y subpicolitro
- Tiene una abertura perforada con precisión a través de la cual las células pasan y se cuentan
- Los recuentos están basados en el principio Coulter de cambios de impedancia en la corriente establecida por los electrodos del sensor
- Garantiza recuentos reproducibles mediante el dibujo de forma precisa de 50 μl de la muestra en su microcanal de manipulación de líquidos cada vez
- Elimina los errores de pipeteo y carga desigual de muestras con los canales de manipulación de líquidos de precisión
- Apertura de sensor de 40 μm
- Puede contar células de entre 4 y 12 μm de diámetro y partículas de entre 3 y 17 μm
- Apertura de sensor de 60μ m
- Puede contar células de entre 8 y 25 μm de diámetro y partículas de entre 6 y 36 μm
Especificaciones
Sensores Scepter | |
Almacena hasta 72 recuentos | |
Automático | |
Contador de células automatizado de mano Scepter 2.0 |
<30 s | |
Las células CHO, células HeLa y células madre embrionarias de ratón se pueden incluso utilizar para contar subpoblaciones en preparados celulares mononucleares de sangre periférica | |
Conteo de células y entrega de perfiles de histograma de poblaciones celulares |