Learn More
Merck Sensores de citómetro Scepter 2.0
Diseñados para su uso con el contador de células automatizado de mano Scepter 2.0 (n.º de ref. PHCC20040). Los sensores de citómetro EMD Millipore Scepter 2.0 garantizan recuentos precisos y reproducibles y eliminan los errores de pipeteo y de carga desigual de muestras. Disponibles en dos aberturas para contar células de entre 4 y 25 μm.
Marca:  Merck PHCC60050
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Diseñados con una zona micro-fabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de célula: hasta una resolución de submicra y subpicolitro
  • Tiene una abertura perforada con precisión a través de la cual las células pasan y se cuentan
  • Los recuentos están basados en el principio Coulter de cambios de impedancia en la corriente establecida por los electrodos del sensor
  • Garantiza recuentos reproducibles extrayendo de forma precisa 50 μl de muestra en su microcanal de manipulación de líquidos en cada ocasión
  • Elimina los errores de pipeteo y carga desigual de muestras con los canales de manipulación de líquidos de precisión
  • Sensor de apertura de 40 μm
    • Puede contar células de entre 4 y 12 μm de diámetro y partículas de entre 3 y 17 µm.
  • Sensor de apertura de 60 μm
    • Puede contar células de entre 8 y 25 μm de diámetro y partículas de entre 6 y 36 µm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sensores Scepter
60 μm
De 8 a 25 μm
De 10.000 a 500.000 partículas/ml
50 paquete
Automático
Contador de células automatizado de mano Scepter 2.0
<30 s
50 μl
Almacena hasta 72 recuentos
6-36 μm
Las células CHO, células HeLa y células madre embrionarias de ratón se pueden incluso utilizar para contar subpoblaciones en preparados celulares mononucleares de sangre periférica
Conteo de células y entrega de perfiles de histograma de poblaciones celulares
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Merck Sensores de citómetro Scepter 2.0 > Sensores; 60 μm; paquete de 50