Learn More
Merck Sensores de citómetro Scepter 2.0
Código de producto. 11502134 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tamaño de la apertura:
40 μm
60 μm
Tamaño de celda:
De 4 a 12 μm
De 8 a 25 μm
Tamaño de partículas:
6-36 μm
De 3 a 18 μm
Ciclos de funcionamiento:
De 10.000 a 500.000 partículas/ml
De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 11502134
Marca: Merck PHCC40050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para su uso con el contador de células automatizado de mano Scepter 2.0 (n.º de ref. PHCC20040). Los sensores de citómetro EMD Millipore Scepter 2.0 garantizan recuentos precisos y reproducibles y eliminan los errores de pipeteo y de carga desigual de muestras. Disponibles en dos aberturas para contar células de entre 4 y 25 μm.
  • Diseñados con una zona micro-fabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de célula: hasta una resolución de submicra y subpicolitro
  • Tiene una abertura perforada con precisión a través de la cual las células pasan y se cuentan
  • Los recuentos están basados en el principio Coulter de cambios de impedancia en la corriente establecida por los electrodos del sensor
  • Garantiza recuentos reproducibles extrayendo de forma precisa 50 μl de muestra en su microcanal de manipulación de líquidos en cada ocasión
  • Elimina los errores de pipeteo y carga desigual de muestras con los canales de manipulación de líquidos de precisión
  • Sensor de apertura de 40 μm
    • Puede contar células de entre 4 y 12 μm de diámetro y partículas de entre 3 y 17 µm.
  • Sensor de apertura de 60 μm
    • Puede contar células de entre 8 y 25 μm de diámetro y partículas de entre 6 y 36 µm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sensores Scepter
Tiempo de análisis <30 s
Tamaño de la apertura 40 μm
Capacidad (métrico) 100 μl
Tamaño de celda De 4 a 12 μm
Memoria Almacena hasta 72 recuentos
Ciclos de funcionamiento De 50.000 a 1.500.000 partículas/ml
Tamaño de partículas De 3 a 18 μm
Cantidad 50 paquete
Tipo de muestra Las células CHO, células HeLa y células madre embrionarias de ratón se pueden incluso utilizar para contar subpoblaciones en preparados celulares mononucleares de sangre periférica
Métodos de prueba Automático
Para utilizar con (aplicación) Conteo de células y entrega de perfiles de histograma de poblaciones celulares
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado de mano Scepter 2.0