Learn More
Merck Bandejas de viales del sistema de filtración Samplicity™
Sistema de filtración al vacío para la preparación de muestras para HPLC
131.00€ - 184.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de filtración G2 Samplicity |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12920265
|
Merck
SAMVIALTR |
Bandejas de viales | Polipropileno |
184.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12541249
|
Merck
SAMWASTTR |
Bandejas de residuos | Poliéster reciclado |
131.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Descripción general del sistema Samplicity™ G2- El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC
- Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas. La muestra se agrega a un embudo adaptador en un filtro Millexn∣x1;t∣oc; estándar de 33 mm (filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2) o un embudo y filtro integrados (filtro Millex Samplicity™)
- El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
Otra aplicación HPLC Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Especificaciones
Sistema de filtración G2 Samplicity | |
No estéril |