Learn More
Merck Bandejas de viales del sistema de filtración Samplicity™
Sistema de filtración al vacío para la preparación de muestras para HPLC
Marca: Merck SAMVIALTR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción general del sistema Samplicity™ G2- El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
- Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas. La muestra se añade a un embudo adaptador en un filtro Millex™ estándar de 33 mm (filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2) o un embudo y filtro integrados (filtro Millex Samplicity™)
- El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
Aplicaciones: HPLC; Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Especificaciones
Sistema de filtración G2 Samplicity | |
No estéril | |
2 Bandejas |
Polipropileno | |
Preparación de muestras analíticas, cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) | |
Bandejas de viales |
Sterile Millex - Syringe Filters You Can Trust
Tamaño : 558.6 kB
Título del producto
Merck Bandejas de viales del sistema de filtración Samplicity™ > Bandejas de viales
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido