Learn More
Merck Filtro de membrana de fibra de cuarzo sin aglutinante
Filtro de fibra de cuarzo hidrófilo
241.00€ - 392.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 44,5 l/min/cm2 |
---|---|
Resistencia al aire | 50 mm de H2O |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11768792
|
Merck
AQFA03700 |
3,7 cm |
241.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11788792
|
Merck
AQFA09050 |
9 cm |
325.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11798792
|
Merck
AQFA11050 |
11 cm |
392.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11778792
|
Merck
AQFA04700 |
4,7 cm |
291.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento.Filtros de fibra de cuarzo (tipo AQFA)
Fabricados con fibras de cuarzo sin fibras de vidrio ni aglutinantes.
El proceso de fabricación de cuarzo puro de Millipore implica un paso de tratamiento térmico para mejorar la composición y evitar que los filtros reaccionen con gases ácidos, a diferencia de los filtros de fibra de vidrio que pueden reaccionar y provocar lecturas falsas. Esto hace que los filtros de cuarzo sean adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas (como el método de monitorización de aire ambiental PM10 de la EPA de EE. UU.).
Los filtros de cuarzo también presentan buen peso y estabilidad de forma.
Especificaciones
44,5 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
Estéril | |
Perfecto para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas | |
Hidrófilo | |
1742 °F | |
0,016 in | |
Membranas de filtración |
50 mm de H2O | |
Blanco | |
Fibra de Cuarzo | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AQFA | |
Plano | |
950 °C | |
430 μm | |
Hidrófilo |