Learn More
Merck Filtros de fibra de cuarzo
Perfecto para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas
Marca: Merck AQFA09050
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento.Filtros de fibra de cuarzo (tipo AQFA)
Fabricados con fibras de cuarzo sin fibras de vidrio ni aglutinantes. El proceso de fabricación de cuarzo puro de Millipore implica un paso de tratamiento térmico para mejorar la composición y evitar que los filtros reaccionen con gases ácidos, a diferencia de los filtros de fibra de vidrio que pueden reaccionar y provocar lecturas falsas. Esto hace que los filtros de cuarzo sean adecuados para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas (como el método de monitorización de aire ambiental PM10 de la EPA de EE. UU.).
Los filtros de cuarzo también presentan buen peso y estabilidad de forma.
Especificaciones
44,5 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
Estéril | |
Perfecto para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas | |
Hidrófilo | |
1742 °F | |
0,016 in | |
Membranas de filtración | |
3,5 in | |
9 cm |
50 mm de H2O | |
Blanca | |
Fibra | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AQFA | |
Plano | |
950 °C | |
430 µm | |
Hidrófilo | |
9 cm |