Learn More
Merck Chemicals Kit de clonación Perfectly Blunt pSTBlue-1
934.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -70 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Clonación simplificada de ADN generada por PCR con cualquier tipo de ADN polimerasa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17795274
|
Merck Chemicals
70191-3 |
20 reacciones |
934.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El vector pSTBlue-1 es un vector de clonación multifuncional que incluye una versátil región de clonación múltiple, detección en azul/blanco, promotores T7/SP6 de doble oposición y resistencia doble a la kanamicina/ampicilina. Los sitios de restricción que producen salientes de 3' de base 4 están dolocados de forma práctica cerca de cada extremo del poliligador para facilitar la generación de eliminaciones unidireccionales mediante la exonucleasa III.
Especificaciones
Almacenar a -70 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. | |
Clonación simplificada de ADN generada por PCR con cualquier tipo de ADN polimerasa |
Para uso exclusivo en investigación
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.