Learn More
Merck Chemicals Kit de clonación Perfectly Blunt pSTBlue-1
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El vector pSTBlue-1 es un vector de clonación multifuncional que incluye una versátil región de clonación múltiple, detección en azul/blanco, promotores T7/SP6 de doble oposición y resistencia doble a la kanamicina/ampicilina. Los sitios de restricción que producen salientes de 3' de base 4 están dolocados de forma práctica cerca de cada extremo del poliligador para facilitar la generación de eliminaciones unidireccionales mediante la exonucleasa III.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -70 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación simplificada de ADN generada por PCR con cualquier tipo de ADN polimerasa |
Para uso exclusivo en investigación