Learn More
Merck Puntas de punzón y de varios punzones MultiScreen™
Para el recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
724.00€ - 7645.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10156100
|
Merck
MADP19650 |
Punta de punzón |
724.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11546365
|
Merck
MAMP09608 |
Kit de punzones |
7645.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Los punzones y las puntas se utilizan para retirar de manera simultánea los filtros de los ocho pocillos de una placa MultiScreen y distribuirlos en ocho viales de centelleo para la detección de centelleo o con radioscopio gamma
- Retiran los filtros de los pocillos por separado, lo que elimina la contaminación cruzada
- Se pueden utilizar con todas las placas MultiScreen que contienen membrana Durapore (PVDF); las membranas de ésteres de celulosa mixta (HA) y de fibra de vidrio se deben humedecer cuando se perforen desde la placa
- Los punzones múltiples incluyen punzón con placa portadora de punzones y distribuidor de punzones
Información de órdenes
Disposable punch tips for the multiple punch are available. Three punch kits are available—all include multiple punch and carrier racks
Especificaciones
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos |