Descripción
- Los punzones y las puntas se utilizan para retirar de manera simultánea los filtros de los ocho pocillos de una placa MultiScreen y distribuirlos en ocho viales de centelleo para la detección de centelleo o con radioscopio gamma
- Retiran los filtros de los pocillos por separado, lo que elimina la contaminación cruzada
- Se pueden utilizar con todas las placas MultiScreen que contienen membrana Durapore (PVDF); las membranas de ésteres de celulosa mixta (HA) y de fibra de vidrio se deben humedecer cuando se perforen desde la placa
- Los punzones múltiples incluyen punzón con placa portadora de punzones y distribuidor de punzones
Información de órdenes
Hay disponibles puntas de punzón desechables para el punzón múltiple. Hay tres kits de perforación —disponibles, todos incluyen múltiples perforaciones y bastidores de transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Punta de punzón |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos |
| Cantidad | 50/caja |