Learn More
Merck Monitores de contaminación de líquidos
Soportes de filtro desechables y transparentes, fabricados con plástico Tenite™ y premontados con filtros MF-Millipore
429.00€ - 1165.00€
Especificaciones
Material | Plástico Tenite |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 9 cm2 |
Diámetro (imperial) interior | 1,45 in |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11596465
|
Merck
MAWP037PM |
Monitor de peso a juego |
1165.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11576465
|
Merck
M000037P0 |
Monitor de contaminación de líquidos |
429.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Soportes de filtro desechables y transparentes, fabricados con plástico Tenite™ y premontados con filtros MF-Millipore
Una alfombrilla de celulosa gruesa, de 34 mm de diámetro, sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro. Utilícelo con el kit de muestreo de líquidos (XX6403730). Monitores de peso a juego: Los monitores de peso a juego eliminan el pesaje previo de los filtros de ensayo en análisis gravimétrico. Cada monitor contiene dos filtros con un peso igual a 0,1 mg. La muestra atraviesa ambos, pero el filtro (de ensayo) superior retiene todo el contaminante. La diferencia en los pesos del filtro, tras el secado, equivale al peso del contaminante en la muestra.Especificaciones
Plástico Tenite | |
No estéril | |
1,45 in |
0,8 μm | |
9 cm2 | |
3,7 cm |