Learn More
Merck Monitores de contaminación de líquidos
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo:
Monitor de contaminación de líquidos
Monitor de peso a juego
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Soportes de filtro desechables y transparentes, fabricados con plástico Tenite™ y premontados con filtros MF-Millipore
Una alfombrilla de celulosa gruesa, de 34 mm de diámetro, sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro. Utilícelo con el kit de muestreo de líquidos (XX6403730). Monitores de peso a juego: Los monitores de peso a juego eliminan el pesaje previo de los filtros de ensayo en análisis gravimétrico. Cada monitor contiene dos filtros con un peso igual a 0,1 mg. La muestra atraviesa ambos, pero el filtro (de ensayo) superior retiene todo el contaminante. La diferencia en los pesos del filtro, tras el secado, equivale al peso del contaminante en la muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico Tenite |
| Tamaño de poro | 0,8 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 9 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de partículas gravimétrico |
| Tipo | Monitor de peso a juego |
| Diámetro (imperial) interior | 1,45 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,7 cm |