Learn More
Merck Almohadillas de soporte de filtro
Sirven para reforzar filtros o se utilizan como separadores entre filtros. Las almohadillas de soporte de filtro están disponibles como almohadillas de celulosa absorbente para soportar filtros en monitores o como separadores de malla Dacron™ tejidos diseñados para usarse entre filtros. Disponible en diámetros de 13 mm a 124 mm.
Marca:  Merck AP1003700
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10567102
  • 71.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Descripción
Las almohadillas de soporte de celulosa se utilizan para reforzar los filtros de los monitores Millipore para el análisis de contaminación. Cuando están saturados con medio de crecimiento, también se pueden utilizar para cultivar microorganismos en membranas. Para aumentar el caudal y el rendimiento, nuestros separadores de malla tejidos se pueden colocar entre los filtros en una filtración en serie para evitar que el filtro de criba de salida in.cegue in. Los poros del filtro de entrada. Características y ventajas •Evite daños en la membrana durante condiciones de alta presión o flujo rápido •Los separadores permiten combinar varias etapas de filtración en un solo paso de proceso, lo cual ahorra tiempo Aplicaciones: Monitorización del aire, monitorización ambiental, monitorización de la contaminación por aerosoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Fibra de celulosa
5,8 ml/min x cm2
AP10
100Pack
220 °F
0,031/0,039 pulg
Membranas de filtración
1,4 in
3,7 cm
Filtro de profundidad
0,2-0,6 µm
Se utilizan como soportes de filtro en monitores Millipore™ para el análisis de contaminación para filtros de secado
Hidrófilo
Plano
105 °C
Entre 0,8 y 1 mm
Hidrófilo
3,7 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Almohadillas de soporte de filtro > Diámetro: 37 mm