Learn More
Merck Almohadillas de soporte de filtro
Sirven para reforzar filtros o se utilizan como separadores entre filtros. Las almohadillas de soporte de filtro EMD Millipore están disponibles como almohadillas de celulosa absorbente para soportar filtros en monitores Millipore o como separadores de malla Dacron™ tejidos para usarse entre filtros. Disponibles en diámetros de 13 mm a 124 mm.
51.70€ - 73.50€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Material | Fibra de celulosa |
Particle Retention | 0,2-0,6 µm |
Caudal | 5,8 ml/min x cm2 |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10309700
|
Merck
AP1001300 |
1,3 cm |
51.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319700
|
Merck
AP1002500 |
2,5 cm |
65.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10567102
|
Merck
AP1003700 |
3,7 cm |
66.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10752941
|
Merck
AP1004700 |
4,7 cm |
73.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Almohadillas de soporte de celulosa- Se utilizan para reforzar los filtros de los monitores Millipore para análisis de contaminación
- Cuando se saturan con un medio de crecimiento, se pueden utilizar para el cultivo de microorganismos sobre membranas
- Separadores de malla de filamento de PET diseñados para su uso entre filtros en una filtración en serie
- Evita que los filtros descendentes «taponen» los poros de los filtros ascendentes
- Aumentan el caudal y el rendimiento“”
Especificaciones
Blanco | |
Fibra de celulosa | |
5,8 ml/min x cm2 | |
AP10 | |
100Pack | |
220 °F | |
0,031/0,039 pulg | |
Hidrófilo |
Filtro de profundidad | |
0,2-0,6 µm | |
Se utilizan como soportes de filtro en monitores Millipore™ para el análisis de contaminación para filtros de secado | |
Hidrófilo | |
Plano | |
105 °C | |
Entre 0,8 y 1 mm |