Learn More
Elma™ Solución de limpieza por ultrasonidos Lab Clean A20sf
Ideal para limpiar instrumental de laboratorio calibrado y volumétrico, como pipetas y buretas. La solución de limpieza Elma Lab Clean A20sf elimina la grasa ligera, los residuos de jabón cálcico, las huellas dactilares y el polvo.
17.00€ - 91.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Producto de limpieza por ultrasonido |
---|---|
Formulario | Líquido |
Composición | Ligeramente alcalino |
Contenido y almacenamiento | Mantener por encima de los 0 °C (32 °F), 4 años de vida útil. |
Alertas:
Inhalation of spray may be harmful and may cause respiratory irritation. May be harmful if swallowed.
Descripción
- Uso en baño de ultrasonidos o lavavajillas de laboratorio.
- Ligeramente alcalino, contiene amoníaco.
- Sin surfactantes.
- Sin residuos: no deja residuos químicos después de enjuagar y secar.
- Permite un enjuague sin alteraciones y una lectura nítida en recipientes de vidrio.
- Diluir a 1 % por volumen para usar en un limpiador por ultrasonidos o a 0,5 % para lavavajillas de laboratorio.
- También se puede utilizar como baño de inmersión (> 2 %) sin ultrasonidos.
- Biodegradable
- Disponible en envases de 10 y 25 l.
Aplicaciones
- Limpia vidrio, acero inoxidable, cerámica y plásticos.
Nota
- No apto para aluminio, magnesio y aleaciones de metales ligeros.
Especificaciones
Producto de limpieza por ultrasonido | |
Líquido | |
Ligeramente alcalino | |
Mantener por encima de los 0 °C (32 °F), 4 años de vida útil. |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate