Learn More
EDTA Disodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
cada uno
Descripción
- Productos químicos farmacéuticos a granel
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | EDTA Disodium Salt |
Nombre de nota | Dihydrate |
Notas de grado de pureza | Meets USP requirements |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 2.5 kg |
Gravedad específica | 1L = 0.00kg |
Nombre IUPAC | Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.24 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Forma física | Crystals |
Título del producto
EDTA Disodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido