Learn More
EDTA, sal disódica, dihidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15548494 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548494 500 g Frasco de polietileno cada uno
15558494 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548494 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 899301
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Productos químicos farmacéuticos a granel
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA Disodium Salt
Nombre de nota Dihydrate
Notas de grado de pureza Meets USP requirements
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Forma física Crystals