Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Polypropylene (PP) cylinders offer very good chemical resistance.
16.95€ - 24.90€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15777968
|
Cole Parmer™
06137-70 |
10 ml |
16.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15787968
|
Cole Parmer™
06137-72 |
16.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15797968
|
Cole Parmer™
06137-74 |
50 ml |
21.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15707978
|
Cole Parmer™
06137-76 |
100 ml |
24.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Meet ISO Standard 6706.
- Calibrated to contain for measuring final volumes.
- Molded graduations for durability.
- Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Especificaciones
Polipropileno |