Descripción
- Cumplen con la norma ISO 6706.
- Calibradas para contener los volúmenes finales de medición.
- Graduaciones moldeadas para garantizar durabilidad.
- Fabricadas en polipropileno, que proporciona una resistencia química muy buena.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | Norma ISO 6706 |