Descripción
- Cumplen con la norma ISO 6706.
- Calibradas para contener los volúmenes finales de medición.
- Graduaciones moldeadas para garantizar durabilidad.
- Fabricadas en polipropileno, que proporciona una resistencia química muy buena.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Redondo |
| Base Type | Hexagonal |
| Tipo | Probeta graduada |