Learn More
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™
Ensures protection from needlestick injuries after injection. The BD Eclipse™ Hypodermic Injection Needle features the same safety mechanism as the proven BD Eclipse™ Blood Collection Needle, with SmartSlip™ Technology to ensure a secure connection to Luer slip syringes.
Marca: BD 302437
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La tecnología exclusiva SmartSlip ayuda a garantizar una conexión segura con las jeringas Luer slip
- El bisel orientado a la cubierta de seguridad se adapta a las inyecciones de bajo ángulo
- Una sola tecnología para la inyección en la piel y la extracción de sangre
- Requiere un cambio mínimo en la técnica de inyección
- La cubierta incorpora un clip de plástico para animar al usuario a fijar la aguja de forma más segura a la jeringa Luer slip
- La amplia almohadilla texturizada para los dedos proporciona una zona de activación segura para el pulgar o el índice
- Cubierta de seguridad integral y pared lateral extendida para mejorar la protección
- La aguja permanece bloqueada dentro de la cubierta de la aguja activada
- Se activa con un toque del dedo, sin necesidad de una superficie dura para la activación
- Cubierta codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño de la aguja
Especificaciones
Directiva de la UE | |
18 G | |
Inyecciones hipodérmicas | |
bisel | |
Luer |
Rosa | |
1,2 mm | |
Cubierta de seguridad | |
Jeringa Luer Slip |
Título del producto
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™ > Tamaño de la aguja: Calibre 18; color: Rosa; Longitud: 40mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido