Learn More
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™ Código de producto.: 15410875
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™
Código de producto. p-7147330
18 G, paquete de 100
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
21 G
23 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15410875
Marca: BD 302437
Ensures protection from needlestick injuries after injection. The BD Eclipse™ Hypodermic Injection Needle features the same safety mechanism as the proven BD Eclipse™ Blood Collection Needle, with SmartSlip™ Technology to ensure a secure connection to Luer slip syringes.
  • La tecnología exclusiva SmartSlip ayuda a garantizar una conexión segura con las jeringas Luer slip
  • El bisel orientado a la cubierta de seguridad se adapta a las inyecciones de bajo ángulo
  • Una sola tecnología para la inyección en la piel y la extracción de sangre
  • Requiere un cambio mínimo en la técnica de inyección
  • La cubierta incorpora un clip de plástico para animar al usuario a fijar la aguja de forma más segura a la jeringa Luer slip
  • La amplia almohadilla texturizada para los dedos proporciona una zona de activación segura para el pulgar o el índice
  • Cubierta de seguridad integral y pared lateral extendida para mejorar la protección
  • La aguja permanece bloqueada dentro de la cubierta de la aguja activada
  • Se activa con un toque del dedo, sin necesidad de una superficie dura para la activación
  • Cubierta codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño de la aguja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva de la UE
Color Rosa
Calibre de aguja 18 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 1,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones hipodérmicas
Incluye Cubierta de seguridad
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa Luer Slip
Tipo de conexión Luer
Título del producto
BD Aguja de inyección hipodérmica Eclipse™ con tecnología SmartSlip™ >