Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 200 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
Marca: Labcon 1012-965-006-9
99.75 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ FlexTop™ extra larga
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
83,8 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine, FlexTop, extralarga, Flextop, Extended Length | |
96 puntas/rack | |
Pipeta de 200 µl, Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,29 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Rack | |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 200 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points > 96 puntas/gradilla; 6 gradillas por paquete; 8 paquetes por caja; estériles
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction