Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 200 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ FlexTop™ extra larga
- Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,29 in |
| Longitud (métrico) | 83,8 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |