Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca:  Labcon™ 1093-700-026-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17597836
  • 34.63€ / paquete de 960
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Punta biselada
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μL
No estéril
Morado
1,95 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Manejo de líquidos
Beveled
1920/caja
Sí
Resina de polipropileno
Sin filtro
Transparente
Autoclavable
49.7 mm
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Recarga de gradilla para apilado
192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack Rack Refill/10 Stacks/Cs.
Single-use
Eclipse
10, 20, 50, 100, 200 μL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™ > Graduated Pipette Tips; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Color: Clear; Format: Stack Rack; Sterility: Non-sterile; Quantity: 192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack Rack Refill/10 Stacks/Cs.