Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194040
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Natural
Transparente
Formato:
En bolsa
En bolsa (1000)
Gradilla
Gradilla para apilado
Gradilla, 96
Rack apilado
Recarga
Recarga de gradilla para apilado
Cantidad:
1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
1920/caja
192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
30 000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 2 pilas/paq., 10 paq./caja
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs.
960 puntas/recarga, 10 recargas/caja
960/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1536
paquete de 200
paquete de 30000
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Color Formato Cantidad unitSize
16673952 No estéril Transparente Recarga 960 puntas/recarga, 10 recargas/caja paquete de 960
16683952 Estéril Transparente Recarga 960 puntas/recarga, 10 recargas/caja paquete de 960
16693952 No estéril Transparente En bolsa (1000) 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 1000
16603962 No estéril Transparente Gradilla, 96 96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. paquete de 960
16613962 Estéril Transparente Gradilla, 96 96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. paquete de 960
16671923 Estéril Natural En bolsa 1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 200
17577836 No estéril Amarillo Recarga 480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja paquete de 480
17587836 No estéril Transparente Rack apilado 192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 960
17597836 No estéril Transparente Recarga de gradilla para apilado 1920/caja paquete de 960
17507846 No estéril Transparente Gradilla 192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 960
17517846 Estéril Transparente Gradilla 192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 960
17527846 No estéril Transparente En bolsa 30 000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 30000
17537846 No estéril Transparente Rack apilado 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 2 pilas/paq., 10 paq./caja paquete de 960
17547846 No estéril Transparente Recarga de gradilla para apilado 960/caja paquete de 960
17557846 Estéril Transparente Gradilla para apilado 960/caja paquete de 1536
15 options
Código de producto. 16673952
Marca: Labcon™ 10932600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
  • Punta biselada
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49,7 mm
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Formato Recarga
Estilo de punta Graduada, punta biselada
Envase 960 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja
Cantidad 960 puntas/recarga, 10 recargas/caja
ACT Label Sí
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno
Graduaciones 10, 20, 50, 100, 200 μl