Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca:  Labcon™ 1093-700-016-9
37.48 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17587836
  • 39.45€ / paquete de 960
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta biselada
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Morado
1,95 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Manejo de líquidos
Graduada, punta biselada
192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
Sí
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Sin filtro
Transparente
Autoclavable
49,7 mm
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Rack apilado
192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs.
1 gradilla recargable gratuita
Sí
Resina de polipropileno
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™ > Puntas de pipeta graduadas; certificaciones/cumplimiento: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; color: Transparente; formato: gradilla para apilado; esterilidad: No estériles; cantidad: 192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja