Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca:  Labcon™ 1093-250-000-9
22.94 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17577836
  • 24.15€ / paquete de 480
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta biselada
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Autoclavable
49,7 mm
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Recarga
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja
Sí
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Sin filtro
Amarillo
1,95 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Manejo de líquidos
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
Sí
Sí
Resina de polipropileno
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    29
    Hours
    14
    Minutes
    11
    Seconds
    21
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™ > Puntas de pipeta graduadas; certificaciones/cumplimiento: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; color: amarillo; formato: Recarga; esterilidad: No estériles; cantidad: 480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja