Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca: Labcon™ 1093-265-000-9
45.84 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta biselada
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Graduada, punta biselada | |
960 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Recarga | |
960 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | |
Sí | |
Micropipetas de 200 μl | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%