Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™
GREENER_CHOICE
Estas puntas de pipeta graduadas se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca:  Labcon™ 1093-165-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16671923
  • 78.34€ / paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
  • Punta biselada
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Autoclavable
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Haz electrónico
Graduada, punta biselada
1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
Sí
Resina de polipropileno
Sin filtro
Natural
1,95 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
En bolsa
1 punta/bolsa; 200 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja
RT
Micropipetas de 200 μl
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 200 μl Eclipse™ > Puntas de pipeta graduadas; certificaciones/cumplimiento: Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; color: Natural; formato: Embolsada; esterilidad: Estéril; cantidad: 1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja