Learn More
Ebro Electronic™ Conjunto de inicio EBI 20-TH1 con registradores de datos
Adecuados para la supervisión y la documentación continuas de la temperatura y humedad. Los conjuntos de inicio EBI 20-TH1 de Ebro Electronic™ con registradores de datos ofrecen una excelente relación precio-rendimiento.
Marca: Ebro Electronic™ 1601-0048A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descrizione
- Incluye registrador de datos, interfaz y software
- Capacidad de memoria de 40.000 mediciones
- Se entrega con certificado de calibración de fábrica
- Se suministra con una batería reemplazable por el usuario
- Registro automático de datos de temperatura
- No es necesaria una conexión de red
- Programación y evaluación con PC
- Resistente al agua.
- Alarma LED y valores mín./máx. en pantalla
- Las aplicaciones incluyen transporte, almacenamiento y monitorización de procesos
Specifica
Conjunto de registrador de temperatura/humedad EBI 20-TH1 | |
3 V de litio (CR2450) | |
Software de registro, software de evaluación, interfaz. | |
Certificado de calibración de fábrica | |
EBI 20-TH1 | |
Registro seguro de temperatura y humedad, transporte, supervisión de almacenamiento, salas de refrigeración y ultracongelación, laboratorio | |
±0,5° en –20° a 40 °C, ±0,8° C para el intervalo restante |
|
0,1 % RF | |
De -30 °C a +60 °C | |
69 x 48 x 22mm | |
45g |
40000 valores | |
aprox. 1 año |
|
1, 2 | |
IP 52 | |
NTC | |
±3 % | |
De 0 a 100 % de HR | |
0,1 °C | |
De -30 °C a +60 °C | |
69mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ebro Electronic™ Conjunto de inicio EBI 20-TH1 con registradores de datos > Escala de temperatura: De –30 a 60 °C
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto