Learn More
Testo™ Registrador de datos de temperatura y humedad 174 H
Descripción
- Memoria de datos de medición para 16.000 lecturas de temperatura y humedad
- Medición fiable a través de sensor de humedad
- Fácil análisis de datos en PC con el software apropiado (hay tres versiones de software disponibles; el software básico se puede descargar de forma gratuita)
- Interfaz USB incluida para transferir datos al PC
- Incluye soporte de pared, pilas (2 × CR 2032 de litio) y protocolo de calibración
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos, temperatura y humedad |
| Memoria de datos | 16000 lecturas |
| Batería, tipo | Litio |
| Duración de la batería | 1 año |
| Canales | 2 |
| Interfaz | USB |
| Clasificación IP | IP 20 |
| Modelo | 174 H |
| Tipos de sensores | NTC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la supervisión del clima |
| Mostrar más |