Learn More
EBF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA5122021
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EBF2 belongs to the conserved Olf/EBF family of helix-loop-helix transcription factors.
Especificaciones
EBF2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
EBF2 | |
COE2; Collier, Olf and EBF 2; D14Ggc1e; early B cell factor 2; early B-cell factor 2; Ebf2; EBF-2; metencephalon-mesencephalnon-olfactory transcription factor 1; metencephalon-mesencephalon-olfactory transcription factor 1; MET-mesencephalon-olfactory TF1; MET-mesencephalon-olfactory transcription factor 1; Mmot1; O/E-3; OE-3; Olf-1/EBF-like 3; transcription factor COE2 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
64641 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300 | |
Q9HAK2 | |
EBF2 | |
Val285-Val536 (Accession Q9HAK2) | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Título del producto
EBF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 20 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido