Learn More
Invitrogen™ EBF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
156.00€ - 453.00€
Especificaciones
| Antígeno | EBF2 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17793414
|
Invitrogen™
PA5122021 |
20 μL |
156.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17783414
![]() |
Invitrogen™
PA5122020 |
100 μL |
453.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EBF2 belongs to the conserved Olf/EBF family of helix-loop-helix transcription factors.Especificaciones
| EBF2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9HAK2 | |
| 64641 | |
| Recombinant EBF2 (Val285-Val536) expressed in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| EBF2 |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| COE2; Collier, Olf and EBF 2; D14Ggc1e; early B cell factor 2; early B-cell factor 2; Ebf2; EBF-2; metencephalon-mesencephalnon-olfactory transcription factor 1; metencephalon-mesencephalon-olfactory transcription factor 1; MET-mesencephalon-olfactory TF1; MET-mesencephalon-olfactory transcription factor 1; Mmot1; O/E-3; OE-3; Olf-1/EBF-like 3; transcription factor COE2 | |
| EBF2 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |