Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit Código de producto.: 17107951
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Código de producto. 17107951
100 mL de sangre completa, 1 set
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
100 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17107951
Marca: STEMCELL Technologies 19663
Immunomagnetic isolation of CD8+ T cells directly from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Especificaciones
Tipo de célula T Cells, T Cells, CD8+
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 100 mL de sangre completa
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit