Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido (E)-1-hexeno-1,2-diborónico, 98 %, Thermo Scientific™
72.86€ - 292.46€
CAS | 185427-48-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H34B2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 336.09 |
Número MDL | MFCD03093898,MFCD03093898 |
Clave InChI | SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
PubChem CID | 6026893 |
Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)hex-1-en-2-il]-1,3,2-dioxaborolano |
SMILES | CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
185427-48-9 | |
336.09 | |
SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N | |
6026893 | |
CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C18H34B2O4 | |
MFCD03093898,MFCD03093898 | |
e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tetrametil-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)hex-1-en-2-il]-1,3,2-dioxaborolano |
Especificaciones
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester | |
0.954 | |
>110°C (230°F) | |
1.456 | |
7768251 | |
SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetrametil-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)hex-1-en-2-il]-1,3,2-dioxaborolano | |
6026893 | |
98% |
185427-48-9 | |
102°C to 104°C (0.08 mmHg) | |
C18H34B2O4 | |
MFCD03093898,MFCD03093898 | |
e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
336.09 | |
336.09 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes