Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido (E)-1-hexeno-1,2-diborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11315465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315465 1 g 1 g
11325465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19650.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185427-48-9
Fórmula molecular C18H34B2O4
Peso molecular (g/mol) 336.09
Número MDL MFCD03093898,MFCD03093898
Clave InChI SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 6026893
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)hex-1-en-2-il]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Densidad 0.954
Punto de ebullición 102°C to 104°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Beilstein 7768251
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.09
Porcentaje de pureza 98%