Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD
Zuecos de trabajo blancos Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
Marca:  ABEBA™ 37329/38
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17141365
  • 70.95€ / 1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
  • Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto blanco repelente al agua
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
38
Unisex
Repelente de agua
Tela de punto
ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Zuecos
OB SRC ESD
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic Ob ESD > Tamaño: 38