Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Obtenga resultados ELISA más rápidamente gracias a la solución de activación DynaLight™ usada en combinación con el sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™, una formulación de sustrato quimioluminiscente lista para su uso optimizada para lograr resultados más rápidos en ensayos basados en soluciones.
Marca:  Molecular Probes™ 4475403
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12887442
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Características del sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™:
• Cinética más rápida y niveles de señal más altos que los de las químicas colorimétricas, las químicas fluorescentes u otras químicas quimioluminiscentes
• Detección a nivel de atomoles sensible de la enzima fosfatasa alcalina purificada
• Formulación optimizada para ensayos basados en microplaca y gránulos
• Estabilidad del sustrato de más de 1 año a 4 °C
• Compatibilidad con plataformas automatizadas con soluciones/posiciones de activación ya establecidas
El sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona una reacción quimioluminiscente resistente cuando se cataliza mediante fosfatasa alcalina. Esta reacción alcanza la emisión máxima de luz en 2 minutos y mantiene una señal sostenida durante horas. Cuando se combina con la solución de activación DynaLight™, el sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona la señal máxima en segundos. La solución de activación DynaLight™ es respetuosa con el medio ambiente y proporciona la señal máxima en el plazo de 1 segundo desde la adición; con una vida media más larga hasta su estado fundamental que otras tecnologías de barrido quimioluminiscente, lo que permite un tiempo amplio para la recopilación de datos de forma fiable.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Solución de activación
Quimioluminiscente
Líquido
Luminómetro (basado en tubos)
DynaLight™
Sustrato químico
31 s
Temperatura ambiente
100 ml
1 pg/ml
Frasco
Compatible con alto rendimiento
Cultivos celulares, sangre completa, suero
Fosfatasa alcalina
1 frascos transparentes. Almacenar (a temperatura ambiente).
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution > 100 ml