Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Código de producto. p-7182851
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12807452
Marca: Molecular Probes™ 4475409
Obtenga resultados ELISA más rápidamente gracias a la solución de activación DynaLight™ usada en combinación con el sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™, una formulación de sustrato quimioluminiscente lista para su uso optimizada para lograr resultados más rápidos en ensayos basados en soluciones.
Características del sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™:
• Cinética más rápida y niveles de señal más altos que los de las químicas colorimétricas, las químicas fluorescentes u otras químicas quimioluminiscentes
• Detección a nivel de atomoles sensible de la enzima fosfatasa alcalina purificada
• Formulación optimizada para ensayos basados en microplaca y gránulos
• Estabilidad del sustrato de más de 1 año a 4 °C
• Compatibilidad con plataformas automatizadas con soluciones/posiciones de activación ya establecidas
El sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona una reacción quimioluminiscente resistente cuando se cataliza mediante fosfatasa alcalina. Esta reacción alcanza la emisión máxima de luz en 2 minutos y mantiene una señal sostenida durante horas. Cuando se combina con la solución de activación DynaLight™, el sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona la señal máxima en segundos. La solución de activación DynaLight™ es respetuosa con el medio ambiente y proporciona la señal máxima en el plazo de 1 segundo desde la adición; con una vida media más larga hasta su estado fundamental que otras tecnologías de barrido quimioluminiscente, lo que permite un tiempo amplio para la recopilación de datos de forma fiable.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de activación
Cantidad 1 frasco
Método de detección Quimioluminiscente
Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
Formulario Líquido
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (basado en tubos)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos DynaLight
Tipo de muestra Cultivos celulares, sangre completa, suero
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Fosfatasa alcalina
Tiempo de prueba 31 s
Contenido y almacenamiento 2 frascos transparentes. Almacenar (a temperatura ambiente).
Condiciones de envío Temperatura ambiente