Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, certificado individual
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados numerados individualmente se ofrecen con un certificado individual. El número individual se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado. El número individual es un número consecutivo y consta de tres letras y un número de cuatro dígitos, por ejemplo: AAA-0001.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Impresión azul de alta resistencia
- Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
- La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) | 60 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml (tamaño del tapón 12/21) |
Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
N.° por paquete | 2/paq. |
Tolerancia | ±0,1 ml |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.