Learn More
DWK Life Sciences Matraz aflorado DURAN™, clase A, ámbar, certificado individual
Código de producto. 15200916 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15200916 100 ml (tamaño del tapón 12/21) paquete de 2
15250906 5 ml (cuello ancho) paquete de 2
15260906 10 ml (cuello ancho) paquete de 2
15270906 20 ml paquete de 2
15280906 25 ml paquete de 2
15290906 50 ml paquete de 2
15210916 100 ml (tamaño del tapón 14/23) paquete de 2
15220916 200 ml paquete de 2
15230916 250 ml paquete de 2
15240916 500 ml paquete de 2
15250916 1000 ml paquete de 2
15260916 2000 ml paquete de 2
12 options
Código de producto. 15200916
Marca: DWK Life Sciences 246772459
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados artículo por artículo y están marcados con un número individual.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados numerados individualmente se ofrecen con un certificado individual. El número individual se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado. El número individual es un número consecutivo y consta de tres letras y un número de cuatro dígitos, por ejemplo: AAA-0001.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 60 mm
Capacidad (métrico) 100 ml (tamaño del tapón 12/21)
Material Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,1 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable