Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de tres vías DURAN™, completa con llave de PTFE, orificio en T
Grifo de 3 vías con tapón de PTFE para un funcionamiento sin grasa.
38.63€ - 260.59€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Anchura (métrico) | 1,5 mm |
N.° por paquete | 5/Paq. |
Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15971591
|
DWK Life Sciences
286417804 |
2,0 mm |
260.59€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10191731
|
DWK Life Sciences
286419805 |
2.5 mm | N/A | |||||||
Descripción
Las válvulas en T son la forma más común de válvulas de 3 vías. La válvula de tres vías DURAN™ ofrece las siguientes opciones de ajuste: 1. Conexión de dos accesorios diferentes 2. Conexión de los 3 accesorios 3. Cierre los 3 accesorios. La versión pulida con tapón de PTFE permite trabajar sin grasa.
- Válvula de 3 vías con tapón de válvula de PTFE
- Tapón de grifo roscado de PTFE con puerto en T
- Trabajo sin grasa
- La válvula de tres vías ofrece las siguientes opciones de ajuste: 1. Conexión de dos accesorios diferentes 2. Conexión de los 3 accesorios 3. Cierre los 3 accesorios
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Sí | |
5/Paq. |