Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de tres vías DURAN™, completa con llave de PTFE, orificio en T
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Las válvulas en T son la forma más común de válvulas de 3 vías. La válvula de tres vías DURAN™ ofrece las siguientes opciones de ajuste: 1. Conexión de dos accesorios diferentes 2. Conexión de los 3 accesorios 3. Cierre los 3 accesorios. La versión pulida con tapón de PTFE permite trabajar sin grasa.
- Válvula de 3 vías con tapón de válvula de PTFE
- Tapón de grifo roscado de PTFE con puerto en T
- Trabajo sin grasa
- La válvula de tres vías ofrece las siguientes opciones de ajuste: 1. Conexión de dos accesorios diferentes 2. Conexión de los 3 accesorios 3. Cierre los 3 accesorios
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Specifications
Specifications
| Calibre de tapón | 2,0 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 14.5 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |